CAS RN 1329796-53-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Entecavir-13C2,15N, TRC
CAS: 1329796-53-3 Fórmula molecular: C1013C2H15N415NO3 Peso molecular (g/mol): 280.26 Sinónimo: 2-Amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-3H-purin-6-one-13C2,15N,Baraclude-13C2,15N,BMS 200475-13C2,15N,SQ 34676-13C2,15N; SMILES: O=[13C]1C([15N]=CN2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)=[13C]2N=C(N)N1