CAS RN 1329613-90-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dietilfosfato-13C4 Sal Sódica, TRC
CAS: 1329613-90-2 Fórmula molecular: 13C4H10NaO4P Peso molecular (g/mol): 180.05 Sinónimo: Phosphoric Acid Diethyl Ester-13C4 Sodium Salt,Ethyl Sodium Phosphate-13C4,Diethyl-13C4 Sodium Phosphate,Sodium Diethyl Phosphate-13C4; SMILES: O=P(O[13CH2][13CH3])(O[Na])O[13CH2][13CH3]