CAS RN 1329613-10-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dapivirina-d11, TRC
CAS: 1329613-10-6 Fórmula molecular: C20H8D11N5 Peso molecular (g/mol): 340.47 Sinónimo: 4-[[4-[(2,4,6-Trimethylphenyl-d11)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile,R 147681-d11,TMC 120-d11,TMC 120R147681-d11; Nombre IUPAC: 4-[[4-[3,5-dideuterio-2,4,6-tris(trideuteriometil)anilino]pirimidina-2-il]amino]benzonitrilo SMILES: [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C(NC2=NC(NC3=CC=C(C#N)C=C3)=NC=C2)=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]