CAS RN 1329612-87-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorpromazina-13C,d3 Clorhidrato, TRC
CAS: 1329612-87-4 Fórmula molecular: C1613CH17D3Cl2N2S Peso molecular (g/mol): 359.34 Sinónimo: 2-Chloro-N,N-(dimethyl-13C,d3)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride,2-Chloro-10-[3-(dimethylamino-13C,d3)propyl]phenothiazine Hydrochloride,Klorproman-13C,d3,Marazine-13C,d3,Norcozine-13C,d3,Torazina-13C,d3,Tranzene-13C,d3 Nombre IUPAC: 3-(2-clorofenotiaza-10-il)-N-metil-N-(trideuterio(113C)metil)propan-1-amina; Cloruro SMILES: ClC1=CC(N2CCCN([13C]([2H])([2H])[2H])C)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3.Cl