CAS RN 1329563-41-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Guaifenesin-d5, TRC
CAS: 1329563-41-8 Fórmula molecular: C10H9D5O4 Peso molecular (g/mol): 203.25 Sinónimo: 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-d5,Guaiacol Glyceryl-d5 Ether,Robitussin-d5 SMILES: OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=C(OC)C=CC=C1