CAS RN 1329509-68-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pentilenetetrazol-d6, TRC
CAS: 1329509-68-3 Fórmula molecular: C6H4D6N4 Peso molecular (g/mol): 144.21 Sinónimo: 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine-d6,1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2- cyclopentadiene-d6,1,5-Pentamethylenetetrazole-d6,6,7,8,9-Tetrahydro-5H- tetrazoloazepine-d6,7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene-d6,Angiazol-d6,Cardiazol-d6,Cardiazole-d6,Cardiol-d6,Korazole-d6,Leptazol-d6,Pentavet-d6,Pentazol-d6,Ventrazol-d6,Yetrazol-d6 SMILES: [2H]C1([2H])C([2H])([2H])CC2=NN=NN2CC1([2H])[2H]