CAS RN 132788-57-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico del ácido 2- 2-(3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinil)etil]amino]carbonil]-hidrazinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido 2- 2-(3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinil)etil]amino]carbonil]-hidrazinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster etílico del ácido 2- 2-(3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinil)etil]amino]carbonil]-hidrazinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.