CAS RN 132752-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Escopoletina Beta-D-Glucuronida, TRC
CAS: 132752-65-9 Fórmula molecular: C16 H16 O10 Peso molecular (g/mol): 368.29 Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(6-metaxi-2-oxocromen-7-il)oxioxano-2-carboxílico SMILES: COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O