CAS RN 13239-96-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4-Ditiouridina, TRC
CAS: 13239-96-8 Fórmula molecular: C9 H12 N2 O4 S2 Peso molecular (g/mol): 276.33 Nombre IUPAC: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]pirimidina-2,4-ditión SMILES: OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=S