CAS RN 132341-46-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Acetil 2,3,6-tri-O-acetil-4-O-(2,3,4,6-tetra-o-acetil-beta-D-manopiranosil)-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Acetil 2,3,6-tri-O-acetil-4-O-(2,3,4,6-tetra-o-acetil-beta-D-manopiranosil)-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.