CAS RN 1323255-72-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de 3,4-di-O-bencil droxidopa-13C2,15N (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de 3,4-di-O-bencil droxidopa-13C2,15N (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.