CAS RN 1322623-13-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2R,5S)-L-mentol-5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pirimidinil-15N2,13C)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R,5S)-L-mentol-5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pirimidinil-15N2,13C)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.