CAS RN 1322062-57-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Moxifloxacina decarboxy, TRC
CAS: 1322062-57-6 Fórmula molecular: C20 H24 F N3 O2 Peso molecular (g/mol): 357.42 Sinónimo: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4(1H)-quinolinone,Decarboxy Moxifloxacin Nombre IUPAC: 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrrol[3,4-b]piridina-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxiquinolina-4-uno SMILES: COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C=CN(C5CC5)c14