CAS RN 132125-60-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
[R-(R,R* *)]-(1,2-Dihidroxipropil)Ácido fosfónico, TRC
CAS: 132125-60-1 Fórmula molecular: C3 H9 O5 P Peso molecular (g/mol): 156.07 Sinónimo: Phosphonic acid, (1,2-dihydroxypropyl)-, [R-(R*,R*)]- (9CI) Nombre IUPAC: [(1R,2R)-1,2-dihidroxipropil]ácido fosfónico SMILES: C[C@@H](O)[C@H](O)P(=O)(O)O