CAS RN 131775-86-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(todo Z)-6,9,12,15,18-Éster Etílico del Ácido Heneicosapentaenoico, TRC
CAS: 131775-86-5 Fórmula molecular: C23H36O2 Peso molecular (g/mol): 344.53 Sinónimo: (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-6,9,12,15,18-Heneicosapentaenoic Acid Ethyl Ester; Nombre IUPAC: etil (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenoate SMILES: CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC(OCC)=O