accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOCH3H3CCH3ICH3H3CCH3

CAS RN 131717-99-2

IUPAC Nombre: bis(4-tert-butylphenyl)iodanium 4-methylbenzene-1-sulfonate
Sinónimos: bis(4-tert-butylphenyl)iodanium tosylate
Peso molecular (g/mol): 564.52
Fórmula molecular: C27H33IO3S
InChi Key: UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)C1=CC=C([I+]C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Grado 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados