accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH2ZnBr

CAS RN 131379-39-0

IUPAC Nombre: 4-ethoxy-4-oxobutan-1-ide; bromozincylium
Sinónimos: 4-ethoxy-4-oxobutan-1-ide; bromozincylium
Peso molecular (g/mol): 260.44
Fórmula molecular: C6H11BrO2Zn
InChi Key: XPARCVGSTPKNNR-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.CCOC(=O)CC[CH2-]

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados