accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OHNSSONHONOHNOHNNH2NNH2NNH2H2NH2NOHNH2NOHNNHNONHSSHNONHONHONOHNONH2NNH2NH2NNH2H3CCH3OOH

CAS RN 1313027-43-8

IUPAC Nombre: 14-[2-(6-amino-2-{[14-amino-3,17-bis({3-[(diaminomethylidene)amino]propyl})-6-(2-methylpropyl)-1,4,7,15,18-pentaoxo-icosahydropyrrolo[2,1-m]1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-9-yl]formamido}hexanamido)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido]-3,17-bis({3-[(diaminomethylidene)amino]propyl})-6-(2-methylpropyl)-1,4,7,15,18-pentaoxo-icosahydropyrrolo[2,1-m]1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-9-carboxylic acid
Sinónimos: 14-[2-(6-amino-2-{[14-amino-3,17-bis({3-[(diaminomethylidene)amino]propyl})-6-(2-methylpropyl)-1,4,7,15,18-pentaoxo-tetradecahydro-2H-pyrrolo[2,1-m]1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-9-yl]formamido}hexanamido)-3-(3H-imidazol-4-yl)propanamido]-3,17-bis({3-[(diaminomethylidene)amino]propyl})-6-(2-methylpropyl)-1,4,7,15,18-pentaoxo-tetradecahydro-2H-pyrrolo[2,1-m]1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-9-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 1737.17
Fórmula molecular: C70H121N29O15S4
InChi Key: BMJYNYGARUVBJU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC1NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CSSCC(NC1=O)C(O)=O)NC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C1CSSCC(N)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados