CAS RN 1312787-30-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
GPR40 Activator 2, MedChemExpress
MedChemExpress GPR40 Activator 2 is a potent GPR40 activator from patents WO 2012147516 A1, WO 2012046869A1 and WO 2011078371 A1.