accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSiH3CCH3SiH3CCH3OCH3

CAS RN 131182-68-8

IUPAC Nombre: methoxy[4-(methoxydimethylsilyl)phenyl]dimethylsilane
Sinónimos: methoxy[4-(methoxydimethylsilyl)phenyl]dimethylsilane
Peso molecular (g/mol): 254.48
Fórmula molecular: C12H22O2Si2
InChi Key: VQECZZRUEDMVCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados