CAS RN 131149-13-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(4E)-4-Desoxi-4-[2-(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetilideno]-2,3-O-(1-metiletilideno)-bL-eritropentopiranósido metil éter, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éter metílico del (4E)-4-desoxi-4-[2-(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetilideno]-2,3-O-(1-metiletilideno)-beta-L-eritropentopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éter metílico del (4E)-4-desoxi-4-[2-(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetilideno]-2,3-O-(1-metiletilideno)-beta-L-eritropentopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.