CAS RN 1311385-32-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
LY2979165, MedChemExpress
MedChemExpress LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.