CAS RN 13100-00-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metil-1h,2h,3h,4h,9h-pirido[3,4-b]indol, TRC
CAS: 13100-00-0 Fórmula molecular: C12 H14 N2 Peso molecular (g/mol): 186.253 Sinónimo: 2,3,4,9-Tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole,1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole,2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline,2-Methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole,2-Methyltetrahydro-β-carboline,N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline,NSC 683435; Nombre IUPAC: 2-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol SMILES: CN1CC2=C(CC1)C3C(=CC=CC=3)N2