CAS RN 1309943-60-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metila Metanoetiosulfonato-13C, TRC
CAS: 1309943-60-9 Fórmula molecular: C13CH6O2S2 Peso molecular (g/mol): 127.19 Sinónimo: Methanesulfonothioic Acid S-Methyl Ester-13C,Thiomethanesulfonic Acid S-Methyl Ester-13C,MMTS-13C,NSC 21545-13C,S-Methyl Methanesulfonothioate-13C,S-Methyl Methanethiosulfonate-13C; SMILES: O=S(S[13CH3])(C)=O