CAS RN 1309435-60-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
GPR40 Activator 1, MedChemExpress
MedChemExpress GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.