accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CS(S)NH2OHO

CAS RN 13073-35-3

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-4-(ethylsulfanyl)butanoic acid
Sinónimos: (.+-.)-ethionine ethionine (L)-ethionine L-ethionine ccris 289
Peso molecular (g/mol): 163.24
Fórmula molecular: C6H13NO2S
InChi Key: GGLZPLKKBSSKCX-YFKPBYRVSA-N
SMILES: CCSCC[C@H](N)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados