accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPSON

CAS RN 13067-93-1

IUPAC Nombre: O-4-cyanophenyl O-ethyl phenylphosphonothioate
Sinónimos: cyanofenphos
Peso molecular (g/mol): 303.32
Fórmula molecular: C15H14NO2PS
InChi Key: LRNJHZNPJSPMGK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOP(=S)(OC1=CC=C(C=C1)C#N)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados