CAS RN 13062-58-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(Dibenzilamino)-3',4'-dihidroxi-acetofenona, TRC
CAS: 13062-58-3 Fórmula molecular: C22H21NO3 Peso molecular (g/mol): 347.41 Sinónimo: N,N-Dibenzylarterenone,2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-ethanone; Nombre IUPAC: 2-(dibenzilamino)-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona SMILES: OC1=C(O)C=CC(C(CN(CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=O)=C1