CAS RN 13058-52-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(9Z,11E)-éster metílico 9,11-octadecadienoato, TRC
CAS: 13058-52-1 Fórmula molecular: C19 H34 O2 Peso molecular (g/mol): 294.47 Sinónimo: Methyl 9-cis-11-trans-octadecadienoate Nombre IUPAC: metil (9Z,11E)-octadeca-9,11-dienoato SMILES: CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC