CAS RN 1305334-31-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(16alfa)-21-cloro-17-[(2-furanilcarbonil)oxi]-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,11,20-triona Mometasona, TRC
CAS: 1305334-31-9 Fórmula molecular: C27 H29 Cl O6 Peso molecular (g/mol): 484.97 Sinónimo: (16alpha)-21-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione,Mometasone Furoate Imp. C (EP),21-Chloro-16alpha-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate Nombre IUPAC: [(8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-(2-cloroacetilo)-10,13,16-trimetil-3,11-dióxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] furán-2-carboxilato SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl