CAS RN 130474-20-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3Beta)-3-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-colest-5-en-24-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3beta)-3-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-colest-5-en-24-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3Beta)-3-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-colest-5-en-24-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.