CAS RN 1303996-68-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(5,5'-Bis(2-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)etil)-6,6'-dicloro-3-hidroxi-3,3'-biindolina-2,2'-diona), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(5,5'-Bis(2-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)etil)-6,6'-dicloro-3-hidroxi-3,3'-biindolina-2,2'-diona), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(5,5'-Bis(2-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)etil)-6,6'-dicloro-3-hidroxi-3,3'-biindolina-2,2'-diona), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.