CAS RN 1303993-72-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
DL-AP5 Sal Sódica, TRC
CAS: 1303993-72-7 Fórmula molecular: C5H11NNaO5P Peso molecular (g/mol): 219.11 Sinónimo: 5-Phosphono-norvaline Sodium Salt Nombre IUPAC: sodio (S)-2-amino-5-fosfonopentanoato SMILES: N[C@@H](CCCP(O)(O)=O)C(O[Na])=O