CAS RN 13038-45-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil trans-10-Octadecenoato, TRC
CAS: 13038-45-4 Fórmula molecular: C19 H36 O2 Peso molecular (g/mol): 296.488 Nombre IUPAC: metil(E)-octadec-10-enoato SMILES: CCCCCCC\C=C\CCCCCCCCC(=O)OC