CAS RN 13027-88-8
IUPAC Nombre:
2-hydroxy-2-methylpropanamide
Sinónimos:
2-hydroxy-2-methylpropanamide
Peso molecular (g/mol):
103.12
Fórmula molecular:
C4H9NO2
InChi Key:
DRYMMXUBDRJPDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(O)C(N)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Hidroxi-2-metilpropanamida, TRC
CAS: 13027-88-8 Fórmula molecular: C4H9NO2 Peso molecular (g/mol): 103.12 Sinónimo: 2-Hydroxy-2-methylpropanamide,2-Hydroxy-2-methylpropionamide,2-Hydroxyisobutyramide,2-Methyllactamide,alpha-Hydroxyisobutyramide,alpha-Hydroxyisobutyric Acid Amide Nombre IUPAC: 2-hidroxi-2-metilpropanamida SMILES: CC(C)(O)C(=O)N