accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOBrBrBrBrOH

CAS RN 13027-28-6

IUPAC Nombre: 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Sinónimos: 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Peso molecular (g/mol): 633.91
Fórmula molecular: C20H10Br4O4
InChi Key: GNJLVMKERYSIAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados