CAS RN 130262-93-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5'-Carboxy Meloxicam, TRC
CAS: 130262-93-0 Fórmula molecular: C14 H11 N3 O6 S2 Peso molecular (g/mol): 381.38 Sinónimo: 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-,5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, S,S-dioxide,2-[[(4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-5-thiazolecarboxylic acid,2H-1,2-Benzothiazine, 5-thiazolecarboxylic acid deriv. Nombre IUPAC: 2-[(4-hidroxi-2-metil-1,1-dixo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carbonil)amino]-1,3-tiazol-5-carboxílico ácido SMILES: CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(s3)C(=O)O