CAS RN 13022-85-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-Oxohexanoico Sal Sódica, TRC
CAS: 13022-85-0 Fórmula molecular: C6H10NaO3 Peso molecular (g/mol): 152.12 Sinónimo: Sodium 2-oxohexanoate,2-Ketocaproic Acid Sodium Salt Nombre IUPAC: sodio; 2-oxohexanoato SMILES: [Na+].CCCCC(=O)C(=O)[O-]