CAS RN 13018-54-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
FAICAR (>80%), TRC
CAS: 13018-54-7 Fórmula molecular: C10H15N4O9P Peso molecular (g/mol): 366.22 Sinónimo: 5-Formylamino-4-imidazolecarboxamide Ribonucleotide,5-(Formylamino)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide,5-Formamido-1-β-D-ribofuranosyl-,5'-(dihydrogen phosphate)-imidazole-4-carboxamide Nombre IUPAC: ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-carbamoil-5-formamido-1H-imidazol-1-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofurano-2-il)metil dihidrógeno fosfato SMILES: O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2NC=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O