accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONOO

CAS RN 13013-02-0

IUPAC Nombre: methyl 4-nitrobutanoate
Sinónimos: methyl 4-nitrobutanoate
Peso molecular (g/mol): 147.13
Fórmula molecular: C5H9NO4
InChi Key: UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados