CAS RN 130100-20-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Mag-Fura-2 AM
Magnesium (Mg2+) indicator, membrane permeable