accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 130004-33-0

IUPAC Nombre: 1-methyl-4-(propan-2-yl)benzene; [2'-(diphenylphosphanyl)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphane; dichlororuthenium
Sinónimos: binap; cymene; dichlororuthenium
Peso molecular (g/mol): 928.88
Fórmula molecular: C54H46Cl2P2Ru
InChi Key: WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
SMILES: Cl[Ru]Cl.CC(C)C1=CC=C(C)C=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados