CAS RN 129689-05-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-cloro-2-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
CAS: 129689-05-0 Fórmula molecular: C10H8NO2Cl Peso molecular (g/mol): 209.63 Nombre IUPAC: 6-cloro-2-metil-4H-isoquinolina-1,3-diona SMILES: CN1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc2C1=O