CAS RN 129273-26-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3Beta,5Beta,12Beta)-3-[2-[[6-[(2,5-Dioxo-1-pirrolidinil)oxi]-6-oxohexil]amino]-2-oxoetoxi]-12,14-dihidroxicard-20(22)-enolida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3b,5b,12b)-3-[2-[[6-[(2,5-Dioxo-1-pirrolidinil)oxi]-6-oxohexil]amino]-2-oxoetoxi]-12,14-dihidroxicard-20(22)-enolida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3Beta,5Beta,12Beta)-3-[2-[[6-[(2,5-Dioxo-1-pirrolidinil)oxi]-6-oxohexil]amino]-2-oxoetoxi]-12,14-dihidroxicard-20(22)-enolida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.