accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFSOONSOOFFFFFFFFFFFFFFFFK

CAS RN 129135-87-1

IUPAC Nombre: potassium 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-{[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutanesulfonyl)azanidyl]sulfonyl}butane
Sinónimos: potassium 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutanesulfonyl)azanidylsulfonyl]butane
Peso molecular (g/mol): 619.28
Fórmula molecular: C8F18KNO4S2
InChi Key: XESFGOBWYAMCMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados