CAS RN 1289942-55-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-[[2-[[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]amino]-1,1-dimetil-2-oxoetil]amino]-2-fluoro-N-metil-benzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.