CAS RN 1286878-19-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
rac 4-hidroxi-7-metoxi-4-(4-benciloxifenil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
rac 4-hidroxi-7-metoxi-4-(4-benciloxifenil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.