CAS RN 1285572-51-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dotinurad, TRC
CAS: 1285572-51-1 Fórmula molecular: C14H9Cl2NO4S Peso molecular (g/mol): 358.19 SMILES: Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)N2CS(=O)(=O)c3ccccc23