CAS RN 128446-34-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2-Hidroxipropil)-gamma-ciclodextrina (grado técnico), TRC
CAS: 128446-34-4 Fórmula molecular: C7H6FNO2 Peso molecular (g/mol): 155.13 Sinónimo: 2-hydroxypropyl Ethers γ-Cyclodextrin SMILES: CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F