CAS RN 1281895-47-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1-[(1R)-1-(3,4-Dimetoxibenzoil)-2-(1-etilpropoxi)-1-metil-2-oxoetil]-1,2-1,2-bis(1,1-dimetiletilo) Ácido hidrazindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1-[(1R)-1-(3,4-Dimetoxibenzoil)-2-(1-etilpropoxi)-1-metil-2-oxoetil]-1,2-1,2-bis(1,1-dimetiletilo) Ácido hidrazindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1-[(1R)-1-(3,4-Dimetoxibenzoil)-2-(1-etilpropoxi)-1-metil-2-oxoetil]-1,2-1,2-bis(1,1-dimetiletilo) Ácido hidrazindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.